Principaux documents
756113
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene-(phenyl-13C6)
99 atom % 16O, 99% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C2H10
Poids moléculaire :
112.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 16O
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
136 °C (lit.)
Pf
-95 °C (lit.)
Densité
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
Clé InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-LSYAIDEBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22 °C