Principaux documents
739006
Sigma-Aldrich
(2-Bromophenyl)dicyclohexylphosphine
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-dicyclohexylphenylphosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H26BrP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
76-79 °C
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
Brc1ccccc1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H26BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h7-8,13-16H,1-6,9-12H2
Clé InChI
QFPIIICNJHDAKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1