Principaux documents
737364
Sigma-Aldrich
4′-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Synonyme(s) :
4-(4-Methylphenyl)benzenesulfonyl chloride, 4-(p-Tolyl)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H11ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
105-110 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO2S/c1-10-2-4-11(5-3-10)12-6-8-13(9-7-12)17(14,15)16/h2-9H,1H3
Clé InChI
DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable