Principaux documents
729876
Sigma-Aldrich
Propionyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH(O2CCH2CH3)CH2N(CH3)2(CD3) • HCl
Poids moléculaire :
256.74
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(O)=O)OC(=O)CC
InChI
1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3;
Clé InChI
KTFMPDDJYRFWQE-WVKKGGDISA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable