Principaux documents
687022
Sigma-Aldrich
MES-d13
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
4-Morpholineethanesulfonic acid-d13 monohydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D13NO4S
Poids moléculaire :
208.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+13
Chaîne SMILES 
[2H]OS(=O)(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2/hD
Clé InChI
SXGZJKUKBWWHRA-ZPJQSATDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable