726303
N1,N4-Bis-Boc-spermidine
≥95.0% (TLC)
Synonyme(s) :
1,5-Di-Boc-1,5,10-triazadecane, N1,N4Di-Boc-1,8-diamino-4-azaoctane, {3-[(4-Aminobutyl)-tert-butoxycarbonylamino]propyl}carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (TLC)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-11-9-13-20(12-8-7-10-18)15(22)24-17(4,5)6/h7-13,18H2,1-6H3,(H,19,21)
Clé InChI
GQZZMJDEWJRWRP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable