Principaux documents
722782
Sigma-Aldrich
trans, trans-9,12-Octadecadienoic acid-14,15,16,17,18-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
Linolelaidic acid-14,15,16,17,18-13C5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5C13H32O2
Poids moléculaire :
285.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
95% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-ILYWMOLBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable