Principaux documents
715395
Sigma-Aldrich
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7BN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
148-152 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccccc1-c2nnn[nH]2
InChI
1S/C7H7BN4O2/c13-8(14)6-4-2-1-3-5(6)7-9-11-12-10-7/h1-4,13-14H,(H,9,10,11,12)
Clé InChI
GVRXWYFECKHTSJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
2-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid can be used as a reactant to prepare:
  • Biaryltetrazole derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via formation of C-C bond.
  • 2-Aminobenzoxazole derivatives containing biphenyl tetrazole as potent human chemR23 inhibitors.
  • o-Phenylenediamine possessing tetrazolyl derivatives as potent inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
The discovery and optimization of a series of 2-aminobenzoxazole derivatives as ChemR23 inhibitors
Imaizumi T, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 27(21), 115091-115091 (2019)
Development of a series of novel o-phenylenediamine-based indoleamine 2, 3-dioxygenase 1 (IDO1) inhibitors
Williams DK, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 28(4), 732-736 (2018)