Principaux documents
712035
Sigma-Aldrich
O-(4-Nitrobenzoyl)hydroxylamine
98%, ≥97.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
NbzONH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.13
Numéro Beilstein :
1966666
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.5% (HPLC)
98%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
nitro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-13-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H,8H2
Clé InChI
VTKRSTQMGNRMHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves