Principaux documents
711977
Sigma-Aldrich
Boc-(R)-4-(2-propynyl)-L-proline
≥96%
Synonyme(s) :
Boc-(R)-4-propargyl-L-proline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥96%
≥96.0% (TLC)
Forme
lumps
Activité optique
[α]/D -34.0±2°, c = 1% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: click chemistry
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](CC#C)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4/c1-5-6-9-7-10(11(15)16)14(8-9)12(17)18-13(2,3)4/h1,9-10H,6-8H2,2-4H3,(H,15,16)/t9-,10+/m1/s1
Clé InChI
DMBBSZBBZZUEMF-ZJUUUORDSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable