710490
Bis(isopropylcyclopentadienyl)manganese
97%
Synonyme(s) :
1,1′-Bis(1-methylethyl) manganocene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: manganese
reagent type: catalyst
Densité
1.090 g/cm3 at 25 °C
Chaîne SMILES
[Mn].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Mn/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
Clé InChI
CRDYYRDPRXAYHD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup