685046
(1,5-Cyclooctadiene)(hexafluoroacetylacetonato)iridium(I)
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystals
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: iridium
reagent type: catalyst
Pf
101-110 °C
Chaîne SMILES
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ir])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
Clé InChI
OKTLBVPUXQRXFV-OJKFPHAYSA-M
Application
- Catalyst for deuteration of aromatics, nitrogen heterocycles, anilines and other compounds
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable