Principaux documents
690104
Sigma-Aldrich
3-(4-Azidophenyl)propionic acid
≥97.0% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.19
Numéro Beilstein :
4424312
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Groupe fonctionnel
azide
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
Clé InChI
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges