Principaux documents
690074
Sigma-Aldrich
2-Iodonaphthalene
≥99.0% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.07
Beilstein:
1905951
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
chunks
Pf
52-56 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7I/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
Clé InChI
FRNLBIWVMVNNAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Long Zhao et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(30), 16737-16750 (2019-07-20)
The three-ring polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 3H-benz[e]indene (C13H10) and 1H-benz[f]indene (C13H10) along with their naphthalene-based isomers 2-(prop-2-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), 2-(prop-1-yn-1-yl)naphthalene (C13H10), and 2-(propa-1,2-dien-1-yl)naphthalene (C13H10) were formed through a "directed synthesis"via a high temperature chemical micro reactor under combustion-like conditions (1300 ±