Principaux documents
680176
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2CHBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-WFGJKAKNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19.4 °C - closed cup