Principaux documents
375608
Sigma-Aldrich
2-Bromopropane-d7
98 atom % D
Synonyme(s) :
Isopropyl-d7 bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2CDBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
59 °C (lit.)
Pf
-89 °C (lit.)
Densité
1.383 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7Br/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Clé InChI
NAMYKGVDVNBCFQ-YYWVXINBSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1