M39806
1-Methylcyclopentene
98%
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Point d'ébullition
72 °C/754 mmHg (lit.)
Densité
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1=CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Methylcyclopentene can be used as:
- A probe molecule in the synthesis of alkenyl carbenium ions via adsorption on zeolite Y.
- A model olefin compound in the kinetic study of hydrogenation of olefins using various catalytic systems.
- A reactant to synthesize 1,2,3-trisubstituted benzocyclopentenes by reacting with β-disulfonyl iodonium ylides.
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Formation of stable alkenyl carbenium ions in high yield by adsorption of 1-methylcyclopentene on zeolite Y at low temperature
Chemical Communications (Cambridge, England), 2008-2009 (2001)
A facile diastereoselective synthesis of functionalized 1, 2, 3-trisubstituted benzocyclopentenes through the cycloaddition of bis (phenylsulfonyl) iodonium ylides to cyclic alkenes
The Journal of Organic Chemistry, 68, 9155-9158 (2003)
Kinetic study of olefin hydrogenation on hydrotreating catalysts
J. Mol. Catal. A: Chem., 320, 34-39 (2010)