Principaux documents
644153
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
98%
Synonyme(s) :
N-Methyl-N-methoxytrifluoroacetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Point d'ébullition
53 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
Chaîne SMILES 
CON(C)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c1-8(10-2)3(9)4(5,6)7/h1-2H3
Clé InChI
JDBJZZTZYKUFFK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Courtney T Jollymore-Hughes et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(21), 5270-5279 (2016-09-18)
Association of cholinesterase with β-amyloid plaques and tau neurofibrillary tangles in Alzheimer's disease offers an opportunity to detect disease pathology during life. Achieving this requires development of radiolabelled cholinesterase ligands with high enzyme affinity. Various fluorinated acetophenone derivatives bind to