643467
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl-4-(3-hydroxypropyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
73-77 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CCCO)CC1
InChI
1S/C12H24N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-8-6-13(7-9-14)5-4-10-15/h15H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges