Key Documents
547247
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-piperidineethanol
97%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidineethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4730 (lit.)
Point d'ébullition
120-150 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CCO)CC1
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-7-4-10(5-8-13)6-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
Clé InChI
YBNJZIDYXCGAPX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves