Principaux documents
615382
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)trimethyl-d9-ammonium chloride
98 atom % D
Synonyme(s) :
Chlorocholine chloride-(trimethyl-d9)
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2N(CD3)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Pf
239-243 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCCl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
Clé InChI
UHZZMRAGKVHANO-KYRNGWDOSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves