Principaux documents
614076
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-d5
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19D5H21O3
Poids moléculaire :
307.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2C3CC[C@@]4(C)C(CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)C3CCc12
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D,18D
Clé InChI
CQOQDQWUFQDJMK-AGCGVRMISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable