Key Documents
596728
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
41.5-45.5 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
Clé InChI
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97.78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1