Principaux documents
559105
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4COCH2CO2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
30-34 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ketone
nitro
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
Clé InChI
OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate may be used to synthesize ethyl 2-bromo-2′-nitrobenzoylacetate and 4-hydroxy-2(1H)-quinolone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
4-Hydroxy-2 (1H)-quinolone. Part 1: Synthesis and Reactions.
Abdou MM.
Arabian Journal of Chemistry (2014)
Thiazolo [3, 4-b] indazole, a ring-fused tetravalent sulfur thiazole system.
Potts KT and Marshall JL.
The Journal of Organic Chemistry, 41(1), 129-133 (1976)