Principaux documents
534099
Sigma-Aldrich
2-Bromophenethylamine
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5770 (lit.)
pb
253 °C (lit.)
Densité
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
NCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Clé InChI
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May darken in storage
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Daniel B Straus et al.
ACS nano, 14(3), 3621-3629 (2020-03-03)
We report a family of two-dimensional hybrid perovskites (2DHPs) based on phenethylammonium lead iodide ((PEA)2PbI4) that show complex structure in their low-temperature excitonic absorption and photoluminescence (PL) spectra as well as hot exciton PL. We replace the 2-position (ortho) H