Principaux documents
52435
Sigma-Aldrich
cis-1,4-Hexadiene
≥99.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro Beilstein :
1839519
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.415
Point d'ébullition
65-66 °C (lit.)
Densité
0.707 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES 
C\C=C/CC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3/b6-4-
Clé InChI
PRBHEGAFLDMLAL-XQRVVYSFSA-N
Description générale
cis-1,4-Hexadiene can be synthesized from the cobalt-catalyzed reaction between butadiene and ethylene. The reaction of this hydrocarbon with Fe(CO)5 affords the trans-1,3-hexadiene-iron tricarbonyl complex (I), plus a small amount of the trans,trans-2,4-hexadiene complex(II). Mechanism of the conversion of cis-1,4-hexadiene to trans-2-methyl-1,3-pentadiene, via rearrangement in the presence of a nickel catalyst has been investigated.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-50.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-46 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reaction of cis-1, 4-Hexadiene with Iron Pentacarbonyl.
Kuji J and Iwamoto M.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 41(6), 1483-1484 (1968)
Nickel-promoted methylvinylcyclopropane rearrangements. Mechanistic relevance to the cis-1, 4-hexadiene to 2-methyl-1, 3-pentadiene isomerization.
Pinke PA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 96(13), 4229-4234 (1974)