Principaux documents
519324
Sigma-Aldrich
1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-methoxyethene
97%
Synonyme(s) :
(1,1-Dimethylethyl)[(1-methoxyethenyl)oxy]dimethylsilane, (tert-Butyl)[(1-methoxyethenyl)oxy]dimethylsilane, 1-Methoxy-1-(tert-butyldimethylsiloxy)ethylene, 1-Methoxy-1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethene, 1-Methoxy-1-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]ethylene, Ketene methyl t-butyldimethylsilyl acetal, Ketene tert-butyldimethylsilyl methyl acetal, tert-Butyl[(1-methoxyvinyl)oxy]dimethylsilane
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CSi(CH3)2OC(OCH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
62 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O2Si/c1-8(10-5)11-12(6,7)9(2,3)4/h1H2,2-7H3
Clé InChI
UVCCWXJGWMGZAB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
New indenyl phosphinooxazoline complexes of iron and their catalytic activity in the Mukaiyama aldol reaction.
Lenze M, et al.
Tetrahedron Letters, 51(21), 2855-2858 (2010)
Enantioselective addition of ketene silyl acetals to nitrones catalyzed by chiral titanium complexes. Synthesis of optically active ?-amino acids.
Murahashi SI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(12), 2888-2889 (2002)
Recent developments in the syntheses of the epothilones and related analogues.
Watkins EB, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 18, 4071-4084 (2006)
Three-step assembly of 4-aminotetrahydropyran-2-ones from isoxazoline-2-oxides.
Naumova AS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(24), 12467-12475 (2014)