Principaux documents
511099
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) trimethylacetate, dimer
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tetrakis(pentanoato)dirhodium
About This Item
Formule linéaire :
[[(CH3)3CCO2]2Rh]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
Clé InChI
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable