Principaux documents
496391
Sigma-Aldrich
1,1′-Ferrocenedicarboxaldehyde
96%
Synonyme(s) :
1,1′-Bisformylferrocene, 1,1′-Diformylferrocene, Cyclopentadienecarboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10FeO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
Pf
151-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe].O=C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.O=C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H5O.Fe/c2*7-5-6-3-1-2-4-6;/h2*1-5H;
Clé InChI
SRAPEJKOIJWBFN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable