Principaux documents
486140
Sigma-Aldrich
Potassium thiocyanate-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
KS13C15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pf
173 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[K+].[S-][13C]#[15N]
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clé InChI
ZNNZYHKDIALBAK-AWQJXPNKSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable