481688
Poly(dimethylsiloxane), bis(3-aminopropyl) terminated
average Mn ~2,500
Synonyme(s) :
PDMS
About This Item
Produits recommandés
Activité spécifique
0.6-0.8 meq/g (Amine number)
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~2,500
Indice de réfraction
n20/D 1.410
Viscosité
50 cSt(lit.)
Point d'ébullition
>200 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)CCCN
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves