433012
Poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
average Mw ~25,000, viscosity 850-1,150 cSt (25 °C)(lit.)
Synonyme(s) :
PDMS
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mw ~25,000
average Mw ~25,000
Indice de réfraction
n20/D 1.4052
Viscosité
850-1,150 cSt(25 °C)(lit.)
Point d'ébullition
>93 °C (lit.)
Indice d'iode
2.2‑3.5
Densité
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)=O
InChI
1S/C8H18OSi2/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2/h7-8H,1-2H2,3-6H3
Clé InChI
BITPLIXHRASDQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves