Principaux documents
476552
Sigma-Aldrich
Vinylmagnesium chloride solution
1.6 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHMgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.80
Numéro Beilstein :
3535268
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
1.6 M in THF
Densité
0.978 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Mg]C=C
InChI
1S/C2H3.ClH.Mg/c1-2;;/h1H,2H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NAFZXKWEUWVSAW-UHFFFAOYSA-M
Application
Used with iron pentadienoate complexes in a synthesis of divinyl cyclopropanes.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis, 3639-3639 (2006)