467383
Cystamine sulfate hydrate
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
278 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
disulfide
Chaîne SMILES
O.OS(O)(=O)=O.NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.H2O4S.H2O/c5-1-3-7-8-4-2-6;1-5(2,3)4;/h1-6H2;(H2,1,2,3,4);1H2
Clé InChI
AARGHWGZRNMDIP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable