450847
Dysprosium(III) fluoride
anhydrous, powder, ≥99.98% trace rare earth metals basis
Synonyme(s) :
Dysprosium fluoride, Dysprosium trifluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
≥99.98% trace rare earth metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Impuretés
<100 ppm water
Chaîne SMILES
F[Dy](F)F
InChI
1S/Dy.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
FWQVINSGEXZQHB-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable