229555
Cerium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cerous fluoride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densité
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
F[Ce](F)F
InChI
1S/Ce.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
QCCDYNYSHILRDG-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2