Principaux documents
409537
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol) méthacrylate
average Mn 360, methacrylate, 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
2-Hydroxyéthyl méthacrylate éthoxylé, Poly(oxyde d’éthylène) monométhacrylate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
product name
Poly(éthylène glycol) méthacrylate, average Mn 360, contains 500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Forme
liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 360
Contient
500-800 ppm MEHQ as inhibitor
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.464
Densité
1.105 g/mL at 25 °C
Extrémité Ω
hydroxyl
Extrémité α
methacrylate
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Chaîne SMILES 
O(CCO)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
Clé InChI
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le polyéthylène glycol (PEG) est un matériel adapté aux applications biologiques, car il ne déclenche pas de réponse immunitaire. Il peut être synthétisé par polymérisation d′ouverture de cycle anionique de l′oxyde d′éthylène avec une gamme de groupes terminaux (comme le méthacrylate : PEGMA) attachés. Le PEG est un polymère hydrophile qui peut former des hydrogels lorsqu′il est réticulé en réseaux. Les terminaisons de chaîne acrylate et méthacrylate subissent une polymérisation en chaîne pour former des hydrogels de PEGMA.
Application
Le PEGMA peut être utilisé comme monomère pour synthétiser :
  • des microsphères dégradables selon un procédé de polymérisation en suspension. La nature amphiphile du PEGMA permet d'effectuer la polymérisation via un procédé direct dans une suspension du type huile dans eau.
  • des billes polymères chélatrices permettant d'éliminer efficacement les métaux lourds contenus dans les solutions aqueuses.
Il peut aussi servir à synthétiser un composite PEGMA/chitosan à base de microparticules ou de nanoparticules selon la réaction d'addition de Michael. Le greffage de PEGMA améliore la solubilité du chitosane en milieu aqueux. Ces particules peuvent servir de véhicule dans les systèmes d'administration de médicament ophtalmique.
Forme physique
Monométhacrylate fonctionnalisé
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Biofouling-resistance expanded poly (tetrafluoroethylene) membrane with a hydrogel-like layer of surface-immobilized poly (ethylene glycol) methacrylate for human plasma protein repulsions.
Chang Y, et al.
Journal of Membrane Science, 323(1), 77-84 (2008)
Mir Mukkaram Ali;
Macromolecules, 37, 5219-5227 (2004)