400831
Iron(II) bromide
98%
Synonyme(s) :
Dibromoiron, Iron dibromide, Ferrous bromide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: iron
reagent type: catalyst
reaction type: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Point d'ébullition
934 °C (lit.)
Pf
684 °C (lit.)
Densité
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable