Principaux documents
379379
Sigma-Aldrich
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C25H30O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.50
Beilstein:
4210983
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c2Oc3c(cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C25H30O5/c1-23(2,3)13-9-15(21(26)27)19-17(11-13)25(7,8)18-12-14(24(4,5)6)10-16(22(28)29)20(18)30-19/h9-12H,1-8H3,(H,26,27)(H,28,29)
Clé InChI
VJSNHUACDSJJCU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid is a carboxylic acid building block.
Application
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis of 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbon­yl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
2, 7-Di-tert-butyl-9, 9-dimethyl-4, 5-bis (4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Vysotsky MO and Schollmeyer D.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o169-o171 (2006)