Principaux documents
362891
Sigma-Aldrich
Diethylphosphoramidous dichloride
97%
Synonyme(s) :
(Diethylamido)dichlorophosphite, (Diethylamino)dichlorophosphine, (Diethylamino)phosphine dichloride, Dichloro(diethylamido)phosphine, Dichloro(diethylamino)phosphine, Dichlorophosphorous diethylamide
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NPCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
179 °C (lit.)
Densité
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2NP/c1-3-7(4-2)8(5)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for the preparation of diethylaminophosphine-metal complexes and the phosphitylation of alcohols.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis, 142-142 (1988)
Organometallics, 7, 955-955 (1988)
Journal of the American Chemical Society, 109, 7764-7764 (1987)