Principaux documents
762326
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl phosphite
95%
Synonyme(s) :
Di-tert-butyl phosphonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H19O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Indice de réfraction
n20/D 1.419
Densité
0.960 g/L at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19O3P/c1-7(2,3)10-12(9)11-8(4,5)6/h12H,1-6H3
Clé InChI
HLMXUWAUCZMWOG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Di-tert-butyl phosphite can be used as a reactant in the synthesis of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
325.4 °F
Point d'éclair (°C)
163 °C
Development of efficient processes for the preparation of di-tert-butyl potassium phosphate and di-tert-butyl (chloromethyl) phosphate
Zheng B, et al.
Organic Process Research & Development, 18(5), 636-642 (2014)