359998
(2-Bromovinyl)trimethylsilane
approx. 90% trans, 98%
Synonyme(s) :
β-(Trimethylsilyl)vinyl bromide, 1-Bromo-2-(trimethylsilyl)ethylene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
50-51 °C/52 mmHg (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)\C=C\Br
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
FKXCNOSKBLGEMQ-SNAWJCMRSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup