Principaux documents
344052
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6F4CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
77-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C7BrF4N/c8-3-6(11)4(9)2(1-13)5(10)7(3)12
Clé InChI
STJZOKCIEOTPDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, a polyfluoroarene, is an aryl fluorinated building block.
Application
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable