Principaux documents
335002
Sigma-Aldrich
Carbonyldihydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Synonyme(s) :
Dihydridocarbonyltris(triphenylphosphine)ruthenium
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)3P]3Ru(CO)H2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
919.79
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
Pf
161-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[RuH2].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.Ru.2H/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;;/h3*1-15H;;;;
Clé InChI
MLIYPCQSOXNTLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalyst for conversion of 1,4-alkynediols into pyrroles
  • Catalyst for oxidation of primary alcohols to methyl esters
  • Catalyst for rearrangement of oximes to amides
  • Catalyst for C-C coupling via directed C-H activation
  • Catalyst for enyne cyclization
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable