Principaux documents
305839
Sigma-Aldrich
3-Dimethylaminoacrolein
90%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
Numéro Beilstein :
969389
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.584 (lit.)
Point d'ébullition
270-273 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)\C=C\C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6(2)4-3-5-7/h3-5H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
RRLMPLDPCKRASL-ONEGZZNKSA-N
Application
3-Dimethylaminoacrolein was used in synthesis of:
  • benzochlorins, benzoisobacteriochlorins and benzobacteriochlorins
  • styryl-substituted Z/E-chlorin derivatives with chlorophyll-a skeleton
  • Y shaped cyanines having dimethylamino end groups
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of Styryl-substituted Z/E-Chlorin Derivatives with Chlorophyll-a Skeleton
Wang J-J, et al.
Chin. J. Chem., 24(7), 933-938 (2006)
Triple-branched cyanine dyes.
Dale J and Eriksen OI.
Acta Chemica Scandinavica. Series B, 42(4), 242-246 (1988)
Efficient new syntheses of benzochlorins, benzoisobacteriochlorins, and benzobacteriochlorins.
Graca M, et al.
Tetrahedron Letters, 31(10), 1365-1368 (1990)