T33405
Thiosemicarbazide
99%
Synonyme(s) :
TSC, TSZ, Thiocarbamoyl hydrazide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
180-183 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
NNC(N)=S
InChI
1S/CH5N3S/c2-1(5)4-3/h3H2,(H3,2,4,5)
Clé InChI
BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges