287288
3-(2-Thienyl)-DL-alanine
≥98%
Synonyme(s) :
2-Amino-3-(2-thienyl)propionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
275-277 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C7H9NO2S/c8-6(7(9)10)4-5-2-1-3-11-5/h1-3,6H,4,8H2,(H,9,10)
Clé InChI
WTOFYLAWDLQMBZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable