286338
DL-Isoserine
98%
Synonyme(s) :
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
235 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clé InChI
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable