260150
Glyoxylic acid solution
50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.4149
Densité
1.342 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)C=O
InChI
1S/C2H2O3/c3-1-2(4)5/h1H,(H,4,5)
Clé InChI
HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Application
- as reducing agent in electroless copper depositions by free-formaldehyde method
- in synthesis of new chelating agent, 2-(2-((2-hydroxybenzyl)amino)ethylamino)-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid (DCHA)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter