262781
Niobium
foil, thickness 0.25 mm, 99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Columbium
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.8% trace metals basis
Forme
foil
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
Épaisseur
0.25 mm
Point d'ébullition
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable